Läs mer
uvex Phynomic Pro säkerhetshandskar
Produktkod. 17290371 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17290371 6
17200381 7
17210381 8
17220381 9
17230381 10
17240381 11
17250381 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17290371 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6006206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.00 SEK
    782.65 SEK / 10 par
    Save 46.35 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Den andra huddesignen är lätt och flexibel för att hjälpa till att minimera överdriven svett, medan skumbeläggning av aquapolymer avvisar smuts och fukt.
  • Lätt konstruktion fungerar som en andra hud för taktil känslighet
  • Bambu/polyamid/elastan foder ger en hög nivå av användarkomfort
  • Naturfibrer hjälper till att absorbera vattenånga
  • Aqua-polymer skumbeläggning stöter bort smuts och fukt
  • Material som andas hjälper till att förhindra överdriven svett
  • Förbättrat grepp i torra, fuktiga och oljiga applikationer
  • 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Aqua-Polymer Pro
Färg Blått, Grå
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bambu, Polyamid, Elastan
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 6
EN388 Standard 2121X
För användning med (applikation) Montering, konstruktion, underhåll, utomhusaktiviteter och reparationer
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic Pro