Läs mer
uvex Phynomic Pro säkerhetshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Beskrivning
- Lätt konstruktion fungerar som en andra hud för taktil känslighet
- Bambu/polyamid/elastan foder ger en hög nivå av användarkomfort
- Naturfibrer hjälper till att absorbera vattenånga
- Aqua-polymer skumbeläggning stöter bort smuts och fukt
- Material som andas hjälper till att förhindra överdriven svett
- Förbättrat grepp i torra, fuktiga och oljiga applikationer
- 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Aqua-Polymer Pro |
| Färg | Blått, Grå |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bambu, Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 6 |
| Visa mer |