Beskrivning
- Vattenavvisande skyddshandskar med skumbeläggning av aquapolymer för användning utomhus
- Andningsbar beläggning är hållbar för att ge en hög grad av mekanisk nötningsbeständighet
- Förbättrade greppegenskaper i fuktiga och våta områden
- Taktil känsla vid montering av delar
- Idealisk för precisionsarbete, underhåll och reparationer
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Aqua-polymerskum |
| Färg | Blått, Svart |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Spandex, Polyamid |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 11 |
| Stil | Helhandsvante |
| EN388 Standard | 3131X |
| Visa mer |