Läs mer
uvex Phynomic WET vattentäta handskar med Aqua-Polymer Foam Beläggning
Produktkod. 15396902 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15396902 10
15336912 8
15346912 9
15306912 11
17270371 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15396902 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6006010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90 SEK
    65.47 SEK / Paket med 1
    Save 3.43 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Uvex™ Phynomic-seriens handskar är idealiska för alla typer av arbeten där hög känsla krävs. Dessa säkerhetshandskar fungerar som en andra hud och är särskilt lätta och flexibla, utan att göra händerna omedelbart svettiga. Beläggningen av aqua-polymerskum ger en hög nivå av skydd mot fukt.
  • Vattenavvisande skyddshandskar med skumbeläggning av aquapolymer för användning utomhus
  • Andningsbar beläggning är hållbar för att ge en hög grad av mekanisk nötningsbeständighet
  • Förbättrade greppegenskaper i fuktiga och våta områden
  • Taktil känsla vid montering av delar
  • Idealisk för precisionsarbete, underhåll och reparationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Blått, Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Material Spandex, Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 10
Stil Fullhand-handhandske
EN388 Standard 3131X
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic WET