Läs mer
uvex Phynomic X-Foam HV säkerhetshandskar
Produktkod. 17200371 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17200371 6
17210371 7
17220371 8
17230371 9
17240371 10
17250371 11
17260371 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17200371 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6005406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00 SEK
    818.33 SEK / 10 par
    Save 28.67 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En sömlös brytsektion integrerad i fingrarna minskar avsevärt risken för allvarliga handskador vid användning av manuellt manövrerade skruvmejslar. Aqua-polymer skumbeläggning på handflatan och fingertopparna förbättrar greppförmågan.
  • Lättviktskonstruktionen fungerar som en andra hud för att bibehålla en hög känsla
  • Aqua-polymer skumbeläggning är fuktavvisande och flexibel
  • Material som andas hjälper till att förhindra överdriven svett
  • Sömlös brytsektion integrerad i fingrarna hjälper till att minska allvarliga handskador
  • Skulle handsken/fingret fastna i eller i närheten av en maskin, lossa och riva av längs den perforerade sömmen
  • Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Orange, Grå
Hand Ambidexter
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 6
EN388 Standard 31X1X
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic X-Foam HV