Läs mer
uvex Phynomic X-Foam HV säkerhetshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Beskrivning
- Lättviktskonstruktionen fungerar som en andra hud för att bibehålla en hög känsla
- Aqua-polymer skumbeläggning är fuktavvisande och flexibel
- Material som andas hjälper till att förhindra överdriven svett
- Sömlös brytsektion integrerad i fingrarna hjälper till att minska allvarliga handskador
- Skulle handsken/fingret fastna i eller i närheten av en maskin, lossa och riva av längs den perforerade sömmen
- Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Aqua-polymerskum |
| Färg | Orange, Grå |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 11 |
| EN388 Standard | 31X1X |
| Kön | Unisex |
| Visa mer |