Läs mer
uvex Phynomic XG säkerhetshandskar med Aqua-Polymer Xtra Grip Foam Beläggning
Produktkod. 15356912 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15356912 10
15376912 6
15396912 8
15306922 9
15366912 11
15386912 7
17260381 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15356912 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6007010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 SEK
    65.42 SEK / Paket med 1
    Save 69.58 SEK
    51% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Uvex™ Phynomic-seriens handskar är idealiska för typer av arbeten där en hög känsla krävs. Dessa säkerhetshandskar fungerar som en andra hud och är särskilt lätta och flexibla, utan att göra händerna omedelbart svettiga. De Xtra Grip aqua-polymer skumbeläggning förbättrar greppet under oljiga förhållanden.
  • Xtra Grip aqua-polymer skumbeläggning är andningsbar och ger en hög nivå av mekanisk nötningsbeständighet
  • Förbättrade greppegenskaper i oljiga områden
  • Taktil känsla vid montering av oljiga delar
  • Idealisk för precisionsarbete, underhåll, reparationsarbete och metallbearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Svart, Grå
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Spandex, Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 10
Stil Fullhand-handhandske
EN388 Standard 4121X
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic XG