Läs mer
uvex Phynomic XG säkerhetshandskar med Aqua-Polymer Xtra Grip Foam Beläggning
Handla allt Uvex ProdukterBeskrivning
- Xtra Grip aqua-polymer skumbeläggning är andningsbar och ger en hög nivå av mekanisk nötningsbeständighet
- Förbättrade greppegenskaper i oljiga områden
- Taktil känsla vid montering av oljiga delar
- Idealisk för precisionsarbete, underhåll, reparationsarbete och metallbearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Aqua-polymerskum |
| Färg | Svart, Grå |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Spandex, Polyamid |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 7 |
| Stil | Fullhand-handhandske |
| Visa mer |