Läs mer
MedChemExpress Physcion
Produktkod. 16424757
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16424757 50 mg
1 options
Produktkod. 16424757 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0108
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Physcion (Parietin) is an anthraquinone isolated from traditional Chinese medicine Radix et Rhizoma Rhei, acts as an inhibitor of 6-phosphogluconate dehydrogenase, with an IC50 and a Kd of 38.5 μM and 26.0 μM, respectively. Physcion (Parietin) exhibits laxative, hepatoprotective, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-proliferative and anti-tumor effects.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 284.26 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 521-61-9
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet THF : 2.5 mg/mL (8.79 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMF : 1 mg/mL (3.52 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : <1 mg/mL (insoluble) ∣Ethanol : <1 mg/mL (insoluble)
Synonym Parietin∣ Rheochrysidin
Mål Bacterial