Läs mer
MedChemExpress Physcion
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.26 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 521-61-9 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | THF : 2.5 mg/mL (8.79 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMF : 1 mg/mL (3.52 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : <1 mg/mL (insoluble) ∣Ethanol : <1 mg/mL (insoluble) |
| Synonym | Parietin∣ Rheochrysidin |
| Mål | Bacterial |
| Visa mer |