Läs mer
Physcion-d3, TRC
Produktkod. 30421922
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421922 1 mg
30426046 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3980021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215751-27-1
Molekylformel C16H9D3O5
Molekylvikt (g/mol) 287.28
Synonym 1,8-Dihydroxy-3-(methoxy-d3)-6-methyl-9,10-anthracenedione, 6-(Methoxy-d3)chrysophanic Acid, 1,8-Dihydroxy-3-methyl-6-
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-3-(methoxy-d3)-6-methylanthracene-9,10-dione
LEDER O=C1C2=C(C(O)=CC(C)=C2)C(C3=C(O)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C31)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Physcion-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3/i2D3
Formel vikt 287.09