missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Physostigmine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30319936
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319936 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30319936 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16192600AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Eserine Sulfate
CAS 57-47-6
Analyt- eller komponentnamn Eserine Sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H21 N3 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Eserine, Physostigmine (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS,8aR)- (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS-cis)-, (-)-Eserine, (-)-Physostigmine, Cogmine, Eserine, Esromiotin, MCV 4484, NIH 10421, NSC 30782, Physostol, Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, 5-(N-methylcarbamate), (3aS,8aR)-
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1
LEDER CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1
IUPAC-namn [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 275.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 275.1634 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.