Läs mer
Physostigmine Hemisulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Physostigmine hemisulfate |
| CAS | 64-47-1 |
| Molekylformel | 2 C15 H21 N3 O2 . H2 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','5-(N-methylcarbamate)','(3aS,8aR)-','sulfate (2:1), Physostigmine','sulfate (2:1) (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS,8aR)-','sulfate (2:1) (salt) (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS-cis)-','sulfate (2:1) (salt), Eserine sulfate, Eserine sulphate, Physostigmine hemisulfate, Physostigmine sulfate, Physostigmine sulphate, Physostigmine Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/2C15H21N3O2.H2O4S/c2*1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;1-5(2,3)4/h2*5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);(H2,1,2,3,4)/t2*13-,15+;/m11./s1 |
| LEDER | CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1.CNC(=O)Oc4ccc5N(C)[C@H]6N(C)CC[C@@]6(C)c5c4.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-methylcarbamate;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 648.77 |
| Formel vikt | 648.2941 |