Learn More
Phytane, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phytane |
| CAS | 638-36-8 |
| Molekylformel | C20 H42 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Hexadecane','2,6,10,14-tetramethyl-, Phytane (6CI), 2,6,10,14-Tetramethylhexadecane, Phytan, Tetrahydroneophytadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h17-20H,7-16H2,1-6H3 |
| LEDER | CCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C |
| IUPAC-namn | 2,6,10,14-tetramethylhexadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.55 |
| Formel vikt | 282.3287 |