Läs mer
Phytanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phytanoic Acid |
| CAS | 14721-66-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H40 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic Acid, NSC 108698, Phytanic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22) |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,7,11,15-tetramethylhexadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.53 |
| Visa mer |