Läs mer
Fytantriol, TRC
Produktkod. 30421245
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30421245 500 mg
1 options
Produktkod. 30421245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP399008500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phytantriol
CAS 74563-64-7
Molekylformel C20H42O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
IUPAC-namn 3,7,11,15-tetrametylhexadekan-1,2,3-triol
Molekylvikt (g/mol) 330.55
Formel vikt 330.3134