Läs mer
Phytic Acid Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phytic Acid Potassium Salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18O24P6/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24) |