Läs mer
Phytic Acid (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30414310
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30414310 250 g
1 options
Produktkod. 30414310 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP398700250G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phytic Acid
CAS 83-86-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H18 O24 P6
Kvantitet 250 g
Synonym myo-Inositol','1,2,3,4,5,6-hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol','hexakis(dihydrogen phosphate)','myo- (8CI), myo-Inositol','hexakis(dihydrogen phosphate) (9CI), Alkalovert, Dermofeel PA 3, Exfoderm, Exfoderm Forte, Fytic acid, IP6, Inositol 1,2,3,4,5,6-hexakisphosphate, Inositol hexakis(phosphate), Inositol hexaphosphate, InsP6, Phyliance, Phytic acid, RP 3000, RP 3000 (rust inhibitor), WHL, WHL (depressant), meso-Inositol hexaphosphate, myo-Inositol hexakis(phosphate), myo-Inositol hexaphosphate
InChI formel InChI=1S/C6H18O24P6/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
LEDER OP(=O)(O)O[C@@H]1[C@@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H]1OP(=O)(O)O
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentaphosphonooxycyclohexyl) dihydrogen phosphate
Molekylvikt (g/mol) 660.04
Formel vikt 659.8614
Procent renhet >95
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 %