Läs mer
MP Biomedicals™ Fytohemagglutinin, Phaseolus Vulgaris
Produktkod. 11464196 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464196 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11464196 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08791501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9765.00 SEK
    9300.72 SEK / 25mg
    Save 464.28 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Phytohemagglutinin, Phaseolus Vulgaris är rå Phaseolus vulgaris-P lektin (PHA-P) från den röda njurbönan.
  • Rå Phaseolus vulgaris-P lektin (PHA-P) från Red Kidney Bean.
  • Fytohemagglutinin PHA agglutinerar erytrocyterna i alla mänskliga blodgrupper såväl som hos kanin, hund, katt, mus, får och marsvin.
  • Den optimala mängden PHA som krävs för agglutination av erytrocyter varierar med blodet från olika individer.
  • Protein eller enzymtyp: andra proteiner, enzympeptider
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Form Frystorkat material
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.