Läs mer
Phytol (cis/trans mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phytol (cis/trans mixture) |
| CAS | 7541-49-3 |
| Molekylformel | C20 H40 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Hexadecen-1-ol','3,7,11,15-tetramethyl-, 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecene-1-ol, Phytol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=CCO)C |
| IUPAC-namn | 3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.53 |
| Formel vikt | 296.3079 |