missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phytol-d5, TRC

Produktkod. 30414647
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414647 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30414647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP39891210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phytol-d5
CAS 1361929-42-1
Molekylformel C20 D5 H35 O
Kvantitet 10 mg
Synonym (7R,11R,E)-7,11,15-trimethyl-3-(methyl-d3)hexadec-2-en-4,4-d2-1-ol, (7R,11R)-7,11,15-Trimethyl-3-(methyl-d3)-2-hexadecen-4,4-d2-1-ol
InChI formel InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+/t18-,19-/m1/s1/i5D3,14D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])\C(=C/CO)\C([2H])([2H])CC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C
IUPAC-namn (E,7R,11R)-4,4-dideuterio-7,11,15-trimethyl-3-(trideuteriomethyl)hexadec-2-en-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 301.562
Formel vikt 301.339
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.