missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phytol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phytol-d5 |
| CAS | 1361929-42-1 |
| Molekylformel | C20 D5 H35 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (7R,11R,E)-7,11,15-trimethyl-3-(methyl-d3)hexadec-2-en-4,4-d2-1-ol, (7R,11R)-7,11,15-Trimethyl-3-(methyl-d3)-2-hexadecen-4,4-d2-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+/t18-,19-/m1/s1/i5D3,14D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])\C(=C/CO)\C([2H])([2H])CC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC-namn | (E,7R,11R)-4,4-dideuterio-7,11,15-trimethyl-3-(trideuteriomethyl)hexadec-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.562 |
| Formel vikt | 301.339 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?