Läs mer
Phytolaccagenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phytolaccagenin |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H48O7/c1-26(25(37)38-6)11-13-31(24(35)36)14-12-29(4)18(19(31)15-26)7-8-22-27(2)16-20(33)23(34)28(3,17-32)21(27)9-10-30(22,29)5/h7,19-23,32-34H,8-17H2,1-6H3,(H,35,36)/t19-,20-,21+,22+,23-,26-,27-,28-,29+,30+,31-/m0/s1 |
| Formel vikt | 532.34 |