Läs mer
Phytonadione trans Epoxy (contains up to 20% cis isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phytonadione trans Epoxy |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H46O3/c1-21(2)12-9-13-22(3)14-10-15-23(4)16-11-19-31(6)28(34-31)20-27-24(5)29(32)25-17-7-8-18-26(25)30(27)33/h7-8,17-18,21-23,28H,9-16,19-20H2,1-6H3/t22-,23-,28?,31?/m0/s1 |
| Formel vikt | 466.3447 |