Läs mer
Gibco™ Phytone™ Pepton
Produktkod. 16269761 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16269761 454 g
16229881 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16269761 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 211906
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Enzymatisk smältning av soja utan animaliskt ursprung (AOF).
  • Enzymatisk smältning av soja utan animaliskt ursprung (AOF).
  • En näringsrik och utmärkt kolhydratkälla tack vare de naturligt höga koncentrationerna av vitaminer och kolhydrater i soja
  • Kunder har framgångsrikt använt detta tillskott i CHO-baserad produktion av monoklonala antikroppar för onkologisk och reumatologisk behandling
  • Används även med många olika mikrobiella celltyper för att producera djurhälsovacciner för svin, såsom Clostridial-vacciner
Tillämpningar av Phytone Pepton inkluderar:
  • Det är en utmärkt växtpepton för odling av svampar och kräsna typer av bakterier, såsom medlemmar av släktena Clostridium och Neisseria
  • Det har använts i cellodlingsapplikationer hos däggdjur på grund av dess höga kolhydratinnehåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Produktion av monoklonala antikroppar för onkologisk och reumatologisk terapi, mikrobiella celltyper för att producera djurhälsovacciner för svin, såsom Clostridial-vacciner
Produktlinje Phytone
Kvantitet 454 g
Källa Fri från animaliskt ursprung, soja