Läs mer
Gibco™ Phytone™ Pepton
Produktkod. p-8838012
Kvantitet:
454 g
10 kg
Produktkod. 16269761
Brand: Gibco™ 211906
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Enzymatisk smältning av soja utan animaliskt ursprung (AOF).
  • Enzymatisk smältning av soja utan animaliskt ursprung (AOF).
  • En näringsrik och utmärkt kolhydratkälla tack vare de naturligt höga koncentrationerna av vitaminer och kolhydrater i soja
  • Kunder har framgångsrikt använt detta tillskott i CHO-baserad produktion av monoklonala antikroppar för onkologisk och reumatologisk behandling
  • Används även med många olika mikrobiella celltyper för att producera djurhälsovacciner för svin, såsom Clostridial-vacciner
Tillämpningar av Phytone Pepton inkluderar:
  • Det är en utmärkt växtpepton för odling av svampar och kräsna typer av bakterier, såsom medlemmar av släktena Clostridium och Neisseria
  • Det har använts i cellodlingsapplikationer hos däggdjur på grund av dess höga kolhydratinnehåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Produktion av monoklonala antikroppar för onkologisk och reumatologisk terapi, mikrobiella celltyper för att producera djurhälsovacciner för svin, såsom Clostridial-vacciner
Produktlinje Phytone
Kvantitet 454 g
Källa Fri från animaliskt ursprung, soja