missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PI-1840, MedChemExpress

Produktkod. 16491297
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491297 50 mg
16425068 10 mg
16415806 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491297 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12286

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PI-1840 is a potent and selective inhibitor for chymotrypsin-like (CT-L) (IC50 value = 27 (plusmn) 0.14 nM) over trypsin-like and peptidylglutamyl peptide hydrolyzing (IC50 values >100 (mu)M) activities of the proteasome.

PI-1840 is a potent and selective inhibitor for chymotrypsin-like (CT-L) (IC50 value = 27 (plusmn) 0.14 nM) over trypsin-like and peptidylglutamyl peptide hydrolyzing (IC50 values >100 (mu)M) activities of the proteasome.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PI-1840
CAS 1401223-22-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H26N4O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (253.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(N(C(C)C)CC1=NC(C2=CC=CN=C2)=NO1)COC3=CC=C(CCC)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 394.47
Formel vikt 394.47
Procent renhet 99.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.