Läs mer
Invitrogen™ PI(3,4)P2-lipidkinassubstrat
Kvantitet:
400 nmol
5000 nmol
Beskrivning
- PI(3,4)P2 lipidkinassubstratet har optimerats specifikt för användning med typ I PIP kinaser (t.ex. PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C)
- Substratet består av solubiliserat fosfatidylinositol 3,4-bisfosfat (PI(3,4)P2) i en vattenhaltig buffert
- Den kan användas i kombination med en Adapta™ Universal Kinase Assay för att hjälpa till att identifiera unika kinashämmare
- Validerad för användning med Thermo Fisher Scientific lipidkinaser
- Finns i flera förpackningsstorlekar för bekväm användning
- Finns även i vår SelectScreen™ Kinase profileringstjänst
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Fosfatidylinositol 3,4-bisfosfat (PI(3,4)P2) i 30 mM HEPES pH 7,5 buffert. |
| Form | Pulver |
| Produktlinje | Invitrogen™ |
| Kvantitet | 5000 nmol |
| Substrat | Fosfatidylinositol 3,4-bisfosfat (PI(3,4)P2) |
| Typ av substrat | Kinas substrat |
| Frakt skick | Torr is |