Läs mer
PI 3-Kinase p110 delta Antibody (PIK3CD/4639), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2315.00 SEK - 4600.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | PI 3-Kinase p110 delta |
|---|---|
| Klona | PIK3CD/4639 |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18651795
|
Novus Biologicals
NBP3-23783-100ug |
100 μg |
4600.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18682294
|
Novus Biologicals
NBP3-23783-20ug |
20 μg |
2315.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
PI 3-Kinase p110 delta Monoclonal antibody specifically detects PI 3-Kinase p110 delta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| PI 3-Kinase p110 delta | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Autophagy, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 5293 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A or G purified |
| PIK3CD/4639 | |
| Western Blot : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.7.1, EC 2.7.1.153, p110D, P110DELTA, Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit delta, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform, phosphoinositide-3-kinase C, phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta polypeptide, PI3K, PI3K-delta, PI3-kinase p110 subunit delta, PI3-kinase subunit delta, PtdIns-3-kinase subunit delta, PtdIns-3-kinase subunit p110-delta | |
| Recombinant fragment of human PI 3-Kinase p110 delta protein (around aa 520-720) (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |