Läs mer
PI-3065, MedChemExpress
Beskrivning
PI-3065 is a potent inhibitor of PI3K p110δ, with IC50 and Ki values of 5 nM and 1.5 nM, and exhibits less potent activity against p110α, p110β, p110γ with IC50s of 910, 600, >10000 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PI-3065 |
| CAS | 955977-50-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H31FN6OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(C=CC1=C2C=CN1)=C2C3=NC4=C(SC(CN5CCN(CC6CC6)CC5)=C4)C(N7CCOCC7)=N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.64 |
| Formel vikt | 506.64 |
| Visa mer |