Läs mer
Invitrogen™ PI(5)P Lipidkinassubstrat
Kvantitet:
400 nmol
5000 nmol
Förpackningsstorlek:
400nmol
Beskrivning
- PI(5)P-lipidkinassubstratet har optimerats specifikt för användning med typ II PIP kinaser (t.ex. PIP4K2A)
- Substratet består av solubiliserat fosfatidylinositol 5-fosfat (PI(5)P) i en vattenhaltig buffert, och används i kombination med vår Adapta™ Universal Kinase Assay för att hjälpa till att identifiera unika kinashämmare.
- Validerad för användning med Thermo Fisher Scientific lipidkinaser• Finns i flera förpackningsstorlekar för bekväm användning
- Finns även i vår SelectScreen™ Kinase profileringstjänst
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Fosfatidylinositol 5-fosfat (PI(5)P) i 30 mM HEPES pH 7,5 buffert. |
| Form | Pulver |
| Produktlinje | Invitrogen™ |
| Kvantitet | 400 nmol |
| Substrat | Fosfatidylinositol 5-fosfat (PI(5)P) |
| Typ av substrat | Kinas substrat |
| Frakt skick | Torr is |