Läs mer
Tocris Bioscience™ PI 828
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18055882
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18055882 1 mg
1 options
Produktkod. 18055882 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2814/1
PI 3-kinase inhibitor, more potent than LY 294002 (Cat. No. 1130)
PI 3-Kinase inhibitor (IC50 values are 0.098, 0.183, 0.227 and 1.967 μM for p110β, p110α, p110δ and p110γ respectively) that displays higher potency than LY 294002 (Cat No. 1130). Can be immobilized onto a solid phase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 942289-87-4
Molekylformel C19H18N2O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PI 828
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 322.36
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 322.364