Läs mer
Thermo Scientific™ PI-lipidkinassubstrat
Produktkod. 10553274
Change view
Kvantitet:
800 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10553274 800 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10553274 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV5371
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Speciellt optimerad för användning med Class II (PIK3C2A& PIK3C2B) PI3-kinaser.
Speciellt optimerad för användning med Class II (PIK3C2A& PIK3C2B) PI3-kinaser. Dessa vesiklar består av 100 % fosfatidylinositol (PI).
För användning med Adapta™ Universell kinasanalys (kat. nr. PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Biokemisk ADP-ackumulering
Kromagen Kvantitet 800nmol
Innehåll och lagring PI-lipidkinassubstrat i 50 mM HEPES, pH 7,5 Förvaras
vid -20 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Form Fryst
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, kinase biology, biochemical kinase assays, Adapta™ universal kinase assays
Kvantitet 800 nmol
Substrat Fosfatidylinositol (PI) vesiklar
Substrategenskaper Lipidbaserat substrat, peptidbaserat substrat
Typ av substrat Kinas substrat
Målenzym Lipidkinaser
Objektbeskrivning PI Lipid Kinase Substrate, 800nmol, Specifically optimized For Use With the Class II (PIK3C2A & PIK3C2B) PI3 Kinases, These Vesicles Consist of 100% Phosphatidylinositol (PI), For Use With the Adapta™ Universal Kinase Assay (PV5099)
Produkttyp PI Lipid Kinase Substrate
Frakt skick Torr is
Förvaringskrav –20°C
Målinträde PIK3C2B, PIK3C2A
Validerade kinaser PIK3C2B