Läs mer
Cytiva pI-markörer
Produktkod. 10024594 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
pH-intervall:
2,5 till 6,5
3 till 10
5 till 10,5
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10024594 2,5 till 6,5 Varje
10616515 5 till 10,5 Varje
10649084 3 till 10 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10024594 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17047201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kör dessa markörer parallellt med de experimentella proverna på isoelektriska fokuseringsgeler. Cytiva Life Sciences™ pI-markörer är lyofiliserade blandningar av stabila, saltfria, mycket renade proteiner.
Markörerna kan köras parallellt med de experimentella proverna på isoelektriska fokuseringsgeler och är inte förfärgade.
  • Den noggrant definierade pI för markörerna möjliggör en permanent och noggrann kalibrering av provkomponenterna
  • pH-gradienter och pI kan mätas inom en pH-enhet på 0,01 till 0,05
  • Framstegen i fokuseringsexperimentet kan övervakas visuellt genom fokusering av metylrött eller cytokrom c
Inte för användning i denaturerande (urea)system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
pH-intervall 2,5 till 6,5
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Ska användas för isoelektrisk fokusering (IEF)
Kit Innehåll Pepsinogen 2,80 pI (inhemsk), Amylglukosidas 3,50 pI (inhemska), metylröd (färgämne) 3,75 pI (inhemska), glukosoxidas 4,25 pI (inhemska), trypsinhämmare 4,55 pI (inhemska), bLaktoglobulin A 5,20 pI (inhemska), Kolanhydras B (nötkreatur) 5,85 pI (inhemska)
Kvantitet 1 kit: 10 flaskor
Förvaringskrav 4 °C
Produkttyp pl markörkit