Beskrivning
Markörerna kan köras parallellt med de experimentella proverna på isoelektriska fokuseringsgeler och är inte förfärgade.
- Markörernas exakt definierade pI tillåter en permanent och exakt kalibrering av provkomponenter
- pH-gradienter och pl kan mätas inom 0,01 till 0,05 pH-enheter
- Framstegen för fokuseringsexperimentet kan övervakas visuellt genom fokusering av metylrött eller Cytokrom c
Ej för användning i denaturerande (urea) system.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| pH-intervall | 5 till 10,5 |
| Form | Frystorkat material |
| För användning med (applikation) | Används för isoelektrisk fokusering (IEF) |
| Kit Innehåll | b-laktoglobulin A - 5,20 pI (Native), Carbonic Anhydras B (Native) - 5,85 pI (Native), Carbonic Anhydras B (humant) - 6,55 pI (Native), Myoglobin, Surt - 6,85 pI (Native), Myoglobin, 5 pcidic (Native), Licen-I, 7N. 8,15 pI (Native) |
| Kvantitet | 1 kit: 10 flaskor |
| Räckvidd | 5,2 till 10,25 pl vid 24 °C |
| Förvaringskrav | 4 °C |
| Produkttyp | pl Markeringssats |