Läs mer
Cytiva pI-markörer
Handla allt Cytiva Produkter
pH-intervall:
2,5 till 6,5
3 till 10
5 till 10,5
Förpackningsstorlek:
Varje
Descrizione
Markörerna kan köras parallellt med de experimentella proverna på isoelektriska fokuseringsgeler och är inte förfärgade.
- Markörernas exakt definierade pI tillåter en permanent och exakt kalibrering av provkomponenter
- pH-gradienter och pl kan mätas inom 0,01 till 0,05 pH-enheter
- Framstegen för fokuseringsexperimentet kan övervakas visuellt genom fokusering av metylrött eller Cytokrom c
Ej för användning i denaturerande (urea) system.
Specifica
Specifica
| Färg | Vitt |
| pH-intervall | 3 till 10 |
| Produkttyp | pl Markeringssats |
| Form | Frystorkat material |
| För användning med (applikation) | Används för isoelektrisk fokusering (IEF) |
| Kit Innehåll | Amylglukosidas - 3,50 pI (Native), Metylrött (färgämne) - 3,75 (pI Native), Trypsin-hämmare - 4,55 (pI Native), b-laktoglobulin A - 5,20 (pI Native), Kolsyraanhydras B (nötkreatur) - 5,85 (CarbonicI) Native 6,55 (pI Native) |
| Kvantitet | 1 kit: 10 flaskor |
| Räckvidd | 3,5 till 9,3 pl vid 24 °C |
| Förvaringskrav | 4 °C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto