Läs mer
Buerkle™ Pi-Pump™ Green Pipette
Produktkod. 17200634 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17200634 Blått Varje
1 options
Produktkod. 17200634 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 75510002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Proven thousands of times, Buerkle™ Pi-Pump™ Green Pipettes fit naturally into the hand.
  • Handwheel ensures precise suction
  • Contents can be purged by pressing back the piston
  • Dispensing with the lateral switch
  • Easy to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Produkttyp Pipette
För användning med (utrustning) Fits Pipette up to 2 mL