Läs mer
Eurofins DiscoverX PI3 Kinase (p110α (H1047R)/p85α) Mouse Protein
Beskrivning
The H1047R substitution in p110α is associated with a number of human cancers. The residue is conserved between the human and mouse sequences. In vitro studies have shown that this mutation confers increased lipid kinase activity compared to wild type, and is able to induce oncogenic transformation.
GenBank BC089038 / GenBank NM_001077495
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekylvikt (g/mol) | 129 kDa (p110α(H1047R)) and 83.6 kDa (p85α) |
| Kvantitet | 10 μg |
| Art | Murine |
| Rekombinant | Recombinant |
| Protein Tag | N-terminal 6His / Untagged |
| Uttryckssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Full-length |
| Renhet eller kvalitetsklass | Combined ≥65% |
| Protein | PI 3-Kinase (p110α(H1047R)/p85α), murine |
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.