Läs mer
PI3K-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
PI3K-IN-1 (XL-147 derivative 1) is a potent inhibitor of PI3K. PI3K-IN-1 (25 μM) blocks PI3K/Akt signaling pathways.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PI3K-IN-1 |
| CAS | 1349796-36-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H29N5O6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | XL-147 derivative 1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 27.5 mg/mL (45.86 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | COC1=CC(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NS(C4=CC=C(C=C4)NC(C5=CC=C(C(OC)=C5)C)=O)(=O)=O)=CC(OC)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 599.66 |
| Visa mer |