Läs mer
PI4KIII beta inhibitor 3, MedChemExpress
Beskrivning
PI4KIII beta inhibitor 3 is a novel and high effective PI4KIIIβ inhibitor with IC50 of 5.7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PI4KIII beta inhibitor 3 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1245319-54-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22N8OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (44.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCN(C2=C3C(SC(C4=CC=CN=C4)=N3)=NC(N)=N2)CC1)NC5=CC=C(C)C=C5 |
| Visa mer |