Läs mer
PI4KIIIbeta-IN-10, MedChemExpress
Produktkod. 16462838
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16462838 10 mg
16452536 25 mg
16440549 1 mg
16429496 50 mg
16405587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16462838 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100198
MedChemExpress PI4KIIIbeta-IN-10 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 3.6 nM.
PI4KIIIbeta-IN-10 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 3.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PI4KIIIbeta-IN-10
CAS 1881233-39-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25N3O5S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (63.08 mM)
LEDER COC1=CC=C(C2=C(C)N=C(NC(C(C)(C)C)=O)S2)C=C1S(NC3=CC=C(O)C=C3)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 475.58
Formel vikt 475.58
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation