Läs mer
PI4KIIIbeta-IN-9, MedChemExpress
Beskrivning
PI4KIIIbeta-IN-9 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 7 nM. PI4KIIIbeta-IN-9 also inhibits PI3Kδ and PI3Kγ with IC50s of 152 nM and 1046 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PI4KIIIbeta-IN-9 |
| CAS | 1429624-84-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H25N3O5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (205.09 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(N=C1NC(C2CCCC2)=O)=C(S1)C3=CC=C(C(S(=O)(NC4=CC=C(O)C=C4)=O)=C3)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.59 |
| Formel vikt | 487.59 |
| Visa mer |