Läs mer
PIANO Isoparaffinstandarden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane |
| CAS | 464-06-2, 564-02-3, 590-73-8, 15869-87-1, 590-35-2, 79-29-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningstyp | Blandning |
| Lösningsmedel eller matris | Kolväten |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Kvantitet | 0,1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,3-Dimethylbutane 0.4421 wt%∣3-Ethylpentane 0.5021 wt%∣3-Ethylhexane 0.6916 wt%∣3,5-Dimethylheptane 0.7506 wt%∣2,2-Dimethylhexane 1.2858 wt%∣2,3-Dimethylheptane 1.4676 wt%∣3,3-Diethylpentane 1.556 wt%∣3-Methylhexane 1.584 wt%∣2,3-Dimethylhexane 1.5959 wt%∣2,4-Dimethylhexane 1.6015 wt%∣3,3-Dimethylheptane 1.6794 wt%∣2,2,3-Trimethylpentane 1.7164 wt%∣2,2-Dimethylpentane 1.7468 wt%∣2,3-Dimethylpentane 1.7627 wt%∣3,3-Dimethylpentane 1.8194 wt%∣2-Methylbutane 2.161 wt%∣2-Methylhexane 2.3496 wt%∣4-Methylheptane 3.1563 wt%∣3,3-Dimethyloctane 3.2087 wt%∣2-Methylpentane 3.236 wt%∣2,2-Dimethyloctane 3.3655 wt%∣2,4-Dimethylpentane 3.6447 wt%∣2,5-Dimethylhexane 3.646 wt%∣2-Methylnonane 3.658 wt%∣3,4-Dimethylheptane 3.6903 wt%∣3-Ethyloctane 3.6912 wt%∣2-Methyloctane 3.7023 wt%∣2,3-Dimethyloctane 3.8263 wt%∣2,2,3-Trimethylbutane 3.8737 wt%∣2-Methylheptane 4.3437 wt%∣3-Methylpentane 5.3104 wt%∣3-Methylheptane 5.4371 wt%∣3-Methyloctane 5.5184 wt%∣2,5-Dimethylheptane 5.5902 wt%∣3-Methylnonane 5.6819 wt% |