Läs mer
PIANO n-Paraffinblandning 99, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323076
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323076 1 ml
1 options
Produktkod. 30323076 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA0900099
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Pentadecane 7.1 %∣n-Tetradecane 8.8 %∣n-Tridecane 8.9 %∣n-Nonane 9 %∣n-Dodecane 9.2 %∣n-Decane 9.3 %∣n-Pentane 9.4 %∣n-Undecane 9.4 %∣n-Hexane 9.5 %∣n-Octane 9.6 %∣n-Heptane 9.8 %