Läs mer
PIANO Olefinblandning 92, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318922
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318922 1 ml
1 options
Produktkod. 30318922 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA0900092
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Analyt- eller komponentnamn 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2-Methyl-1-butene 1.4 %∣trans-2-Hexene 1.8 %∣trans-2-Nonene 1.8 %∣trans-2-Pentene 1.8 %∣3-Methyl-1-butene 2 %∣cis-2-Pentene 2 %∣trans-2-Octene 2 %∣trans-3-Nonene 2 %∣Isoprene 2.4 %∣cis-2-Nonene 2.7 %∣2-Methylpentene-2 3.4 %∣4-Methyl-1-pentene 3.4 %∣trans-2-Heptene 3.7 %∣trans-3-Heptene 3.7 %∣cis-2-Hexene 3.9 %∣cis-2-Octene 3.9 %∣cis-3-Nonene 4 %∣1-Pentene 4.2 %∣cis-2-Heptene 5.7 %∣cis-3-Heptene 5.8 %∣1-Hexene 7 %∣1-Heptene 7.6 %∣1-Nonene 7.7 %∣1-Octene 7.7 %∣1-Decene 8.2 %