Läs mer
PIANO Olefinstandard
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methyl-1-nonene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene |
| CAS | 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methyl-1-nonene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningstyp | Blandning |
| Lösningsmedel eller matris | Kolväten |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Kvantitet | 0,1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2-Methyl-1-butene 1.4281 wt%∣trans-2-Hexene 1.7157 wt%∣trans-2-Pentene 1.8009 wt%∣trans-2-Octene 1.9312 wt%∣3-Methyl-1-butene 1.9533 wt%∣cis-2-Pentene 1.9716 wt%∣trans-2-Nonene 1.9746 wt%∣trans-3-Nonene 1.9829 wt%∣Isoprene 2.3988 %∣cis-2-Nonene 2.7836 wt%∣2-Methylpentene-2 3.3676 wt%∣4-Methyl-1-pentene 3.4208 wt%∣trans-3-Heptene 3.6329 wt%∣trans-2-Heptene 3.6961 wt%∣cis-2-Hexene 3.8589 wt%∣cis-2-Octene 3.9229 wt%∣cis-3-Nonene 3.9761 wt%∣1-Pentene 4.1176 wt%∣2-Methyl-1-nonene 5.5329 wt%∣cis-2-Heptene 5.7336 wt%∣cis-3-Heptene 5.7577 wt%∣1-Hexene 7.0021 wt%∣1-Heptene 7.5618 wt%∣1-Nonene 7.5881 wt%∣1-Octene 7.6374 wt%∣1-Decene 8.145 wt% |