Läs mer
PIANO Paraffinstandard
Produktkod. 30327382
Change view
Kvantitet:
1 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30327382 1 x 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30327382 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPIANOPAR1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Lösningsmedel eller matris Kolväten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 1 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Pentadecane 7.0999 wt%∣n-Tetradecane 8.8164 wt%∣n-Tridecane 8.9365 wt%∣n-Nonane 9.0525 wt%∣n-Dodecane 9.193 wt%∣n-Decane 9.2594 wt%∣n-Undecane 9.3183 wt%∣n-Pentane 9.4016 wt%∣n-Hexane 9.5293 wt%∣n-Octane 9.5602 wt%∣n-Heptane 9.833 wt%