Learn More
PIANO Paraffins Standard
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane |
| CAS | 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9 |
| Analyte or Component Names | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solution Type | Mixture |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbons |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantity | 1 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Pentadecane 7.0999 wt%∣n-Tetradecane 8.8164 wt%∣n-Tridecane 8.9365 wt%∣n-Nonane 9.0525 wt%∣n-Dodecane 9.193 wt%∣n-Decane 9.2594 wt%∣n-Undecane 9.3183 wt%∣n-Pentane 9.4016 wt%∣n-Hexane 9.5293 wt%∣n-Octane 9.5602 wt%∣n-Heptane 9.833 wt% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?