Läs mer
Piboserod, MedChemExpress
Produktkod. 16482727
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482727 50 mg
16466638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16482727 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15574
MedChemExpress Piboserod (SB 207266) is a selective 5-HT(4) receptor antagonist.
Piboserod (SB 207266) is a selective 5-HT(4) receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piboserod
CAS 152811-62-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H31N3O2
Kvantitet 50 mg
Synonym SB-207266
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (97.43 mM)
LEDER O=C(C1=C(OCCC2)N2C3=C1C=CC=C3)NCC4CCN(CCCC)CC4
Molekylvikt (g/mol) 369.5
Formel vikt 369.5
Procent renhet 99.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation