Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pibrentasvir |
| CAS | 1353900-92-1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C57 H65 F5 N10 O8 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Vit till ljusgul |
| Renhet | ≥97,5 % |